Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir compte-gouttes DURAN™, cylindrique, avec graduation
Code produit 10060131 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10060131 500 ml -
10233361 100 ml 1 pièce
10408582 250 ml 1 pièce
10439922 50 ml -
10101551 1000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10060131 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 241224401
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’entonnoir compte-gouttes permet un ajout dosé de solutions.
L’ajout dosé de solutions, de mélanges de réaction et/ou de produits chimiques s’effectue idéalement à l’aide d’un entonnoir compte-gouttes.
  • Avec robinet d’arrêt rodé standard et dispositif de maintien
  • Le débit d’alimentation peut être ajusté
  • Cylindrique avec graduation
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 10 mm
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Boro 3.3, polypropylène
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Alimentation dosée et constante en liquide d’un mélange de réaction ; mesure des quantités de liquide
Graduations 10 ml
Quantité 1 de chaque