Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir compte-gouttes DURAN™, cylindrique, avec graduation
Artikelnummer. 10439922 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacité (métrique) Packungsgröße
10439922 50 ml -
10233361 100 ml 1 pièce
10060131 500 ml -
10408582 250 ml 1 pièce
10101551 1000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10439922 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 241221704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00€
    115.65€ / 1 pièces
    Économisez 40.35€
    25% de réduction
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
L’entonnoir compte-gouttes permet un ajout dosé de solutions.
L’ajout dosé de solutions, de mélanges de réaction et/ou de produits chimiques s’effectue idéalement à l’aide d’un entonnoir compte-gouttes.
  • Avec robinet d’arrêt rodé standard et dispositif de maintien
  • Le débit d’alimentation peut être ajusté
  • Cylindrique avec graduation
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
Spezifikation
Diamètre (métrique) supérieur 9 mm
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Boro 3.3, polypropylène
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Alimentation dosée et constante en liquide d’un mélange de réaction ; mesure des quantités de liquide
Graduations 1 ml
Quantité 1 de chaque
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.