Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir compte-gouttes DURAN™, cylindrique, avec graduation et joint rodé
Code produit 10548991 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du cône:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du cône Conditionnement
10548991 500 ml NS 29/32 1 pièce
10385381 50 ml NS 14/23 1 pièce
10059990 250 ml NS 29/32 1 pièce
10070141 1000 ml NS 29/32 1 pièce
10315441 100 ml NS 14/23 1 pièce
10538991 250 ml NS 24/29 1 pièce
10624562 500 ml NS 24/29 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10548991 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 241244609
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.00€
    180.39€ / 1 pièces
    Économisez 49.61€
    21% de réduction
En stock
L’entonnoir compte-gouttes permet un ajout dosé de solutions.
L’ajout dosé de solutions, de mélanges de réaction et/ou de produits chimiques s’effectue idéalement à l’aide d’un entonnoir compte-gouttes. Cette conception comprend un joint rodé standard supplémentaire à l’extrémité inférieure, ce qui permet une connexion précise aux flacons à plusieurs cols par exemple.
  • Avec robinet d’arrêt rodé standard et dispositif de maintien
  • Le débit d’alimentation peut être ajusté
  • Cylindrique avec graduation
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Boro 3.3, polypropylène
Autoclavable Autoclavables
Taille du cône NS 29/32
À utiliser avec (application) Alimentation en liquide uniforme et mesurée d’un mélange de réaction ; mesure des quantités de liquide ; les entonnoirs compte-gouttes d’un volume de 250 ml (avec prise : 29/32, cône : 24/29) et 500 ml (avec prise : 29/32, cône : 24/29) sont des tailles s
Graduations 10
Quantité 1 de chaque