Learn More
DWK Life Sciences Flacon Engler DURAN™, avec rebord perlé, sortie latérale
Code produit 12653721 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
125 ml
150 ml
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12653721 125 ml 10 pièces
11800700 100 ml 10 pièces
15201789 150 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12653721 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 216532807
Expédition estimée: 10-12-2026
Les flacons de distillation Engler sont utilisés pour la distillation atmosphérique de produits pétroliers.
Les récipients abdominaux sont appelés des flacons dans le laboratoire. En plus des béchers, il existe d’autres récipients universellement applicables. Par exemple, ils sont utilisés pour la distillation ou pour le chauffage de liquides. En plus des flacons à cols multiples couramment utilisés, les flacons Engler peuvent également être utilisés pour les distillations. Ce type de flacon de distillation est doté d’un bras latéral fixe, fixé au col du flacon. Par ce bras latéral, la vapeur est amenée dans une glacière où elle se condense finalement au distillat. Des thermomètres peuvent être introduits par le col du flacon.
  • Le bord perlé permet un versement précis
  • Céramique blanche thermique très résistante
Spécification
Diamètre (métrique) de la base 69 mm
Capacité (métrique) 125 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Distillation atmosphérique de produits pétroliers ; chauffage
Nb par paquet 10/boîte