Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiole Erlenmeyer, à col étroit
Code produit 10189910 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
125 ml
150 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
800 ml
1 000 ml
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10189910 5 000 ml 1 pièce
11702172 25 ml 10 pièces
11712172 50 ml 10 pièces
11702182 100 ml 10 pièces
11712182 200 ml 10 pièces
11722182 250 ml -
11732182 300 ml 10 pièces
11742182 500 ml 10 pièces
11752182 1 000 ml 10 pièces
11762182 2 000 ml 10 pièces
11712412 3 000 ml -
11669868 125 ml 10 pièces
13479118 150 ml 10 pièces
12626167 800 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 10189910 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 212167307
Les essentiels du quotidien de DWK Life Sciences
Utilisez le code promo 27957
Afficher toutes les promotions
En stock
Grâce à leur forme conique, les flacons sont utilisés pour le mélange de liquides.
Grâce à leurs propriétés exceptionnelles, telles qu’une excellente résistance chimique, un comportement presque inerte et une température d’utilisation élevée, les flacons Erlenmeyer DURAN™ originaux sont parfaits pour une utilisation en laboratoire. De plus, l’épaisseur uniforme de la paroi, l’expansion thermique minimale et la résistance élevée aux chocs thermiques qui en résulte sont des caractéristiques exceptionnelles. Les flacons Erlenmeyer DURAN™ sont ainsi particulièrement adaptés à une utilisation à des températures très élevées et avec des changements de température rapides.
  • Mélange facile grâce à une forme conique
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Céramique blanche thermique très résistante
Spécification
Certifications/Conformité DIN ISO 1773
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) de la base 220 mm
Capacité (métrique) 5 000 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Préparation et culture des milieux ; stockage et transport ; mélange de plusieurs composants ; chauffage ; solutions de dilution ; mesure des quantités de liquide ; volume 25 ml sans code de rétraction et volumes 150, 200 et 300 ml non DIN ISO
Hauteur (métrique) 365 mm
Nb par paquet 1/boîte
Type de produit Flacon Erlenmeyer
Surface d’écriture Oui
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Graduated Oui
Mouth Style Étroit
Stérilité Non stérile
Forme du fond Plat
Traitement de surface Aucun