Learn More
DWK Life Sciences Flacons Erlenmeyer DURAN™ avec joint rodé conique
Code produit 15231889 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Diamètre du filetage:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre du filetage unitSize
15231889 100 ml NS 19/26 10 pièces
11756268 50 ml NS 29/32 10 pièces
15251889 100 ml NS 29/32 10 pièces
15261889 200 ml NS 29/32 10 pièces
15271889 250 ml NS 24/29 10 pièces
15281889 250 ml NS 29/32 10 pièces
15291889 250 ml NS 45/40 10 pièces
11850620 300 ml NS 29/32 10 pièces
15201899 500 ml NS 29/32 10 pièces
15231899 1000 ml NS 29/32 10 pièces
15241889 100 ml NS 24/29 10 pièces
15211899 500 ml NS 45/40 10 pièces
15201889 25 ml NS 14/23 10 pièces
15221899 1000 ml NS 24/29 10 pièces
10385051 50 ml NS 19/26 1 pièce
15221889 50 ml NS 14/23 10 pièces
10273451 500 ml NS 24/29 10 pièces
15211889 50 ml NS 24/29 10 pièces
15241899 1000 ml NS 45/40 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Code produit 15231889 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 241932405
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons Erlenmeyer avec joint rodé standard permettent, entre autres, le stockage d’une solution par la fermeture étanche du récipient.
En raison de leur grand encombrement, les flacons Erlenmeyer conviennent, par exemple, à la préparation de solutions et au stockage. Le rodage supplémentaire permet une fermeture étanche du récipient.
  • Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Impression blanche thermique très résistante
  • Mélange facile grâce à une forme conique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de la base 64 mm
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Mélange de plusieurs composants ; solutions de dilution ; mesure des quantités de liquides ; chauffage ; volumes 50 ml (NS 24/29), 100 ml (NS 24/29), 200 ml (NS 29/32), 250 ml (NS 45/40), 300 ml (NS 29/32), 500 ml (NS 45/40) et 1 000 ml (NS 45/40) non DIN ISO
Nb par paquet 10/boîte
Diamètre du filetage NS 19/26