Learn More
DWK Life Sciences Flacon Erlenmeyer, col large
Code produit 11722202 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 mL
300 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
10 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11722202 300 ml 10 pièces
11772182 25 ml 10 pièces
11782182 50 ml 10 pièces
11792182 100 ml 10 pièces
11702202 200 ml 10 pièces
11712202 250 mL 10 pièces
11732202 500 ml 10 pièces
11742202 1 000 ml 10 pièces
11752202 2 000 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11722202 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 212263903
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Grâce à leur forme conique, les flacons sont utilisés pour le mélange de liquides.
Grâce à leurs propriétés exceptionnelles, telles qu’une excellente résistance chimique, un comportement presque inerte et une température d’utilisation élevée, les flacons Erlenmeyer DURAN™ d’origine sont parfaits pour une utilisation en laboratoire. De plus, l’épaisseur uniforme de la paroi, l’expansion thermique minimale et la résistance aux chocs thermiques élevés qui en résultent sont des caractéristiques exceptionnelles. Par conséquent, les flacons Erlenmeyer DURAN™ sont particulièrement adaptés à une utilisation à des températures très élevées et aux changements de température rapides.
  • Le col large facilite le remplissage et le nettoyage
  • Mélange facile grâce à la forme conique
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de la base 87 mm
Capacité (métrique) 300 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Préparation et culture des milieux ; stockage et transport ; mélange de plusieurs composants ; chauffage ; solutions de dilution ; mesure des quantités de liquide ; volumes 25, 200, 300 et 2 000 ml non DIN EN ISO
Nb par paquet 10/boîte
Type de produit Non conforme aux dimensions DIN EN ISO.