Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flasque d’Erlenmeyer en verre, large cou
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
- Conforme à la norme DIN ISO 24450
- En verre borosilicaté 3.3
- Le col large facilite le remplissage et le nettoyage
- Mélange facile grâce à la forme conique
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN ISO 24450 |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) de la base | 131 mm |
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| À utiliser avec (application) | Préparation et culture des milieux ; stockage et transport ; mélange de plusieurs composants ; chauffage ; solutions de dilution ; mesure des quantités de liquide ; volumes 25, 200, 300 et 2 000 ml non DIN EN ISO |
| Hauteur (métrique) | 220 mm |
| Nb par paquet | 10/boîte |
| Type de produit | Flacon Erlenmeyer |
| Surface d’écriture | Oui |
| Afficher plus |