Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Boîte d’évaporation, avec bec verseur
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ces travaux.
- Bec verseur pour un versement propre
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 15 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Type | Sans champ d’étiquetage |
| À utiliser avec (application) | Évaporation de liquides ; préparation de solutions concentrées ; prévention de la condensation de solvants sur les parois en verre ; tailles 25, 30, 35 et 45 ml sans zone d’étiquetage |
| Nb par paquet | 10/Bte |
| Diamètre (métrique) | 50 mm |