Learn More
DWK Life Sciences Flacon d’évaporation DURAN™, avec joint rodé standard, forme de poire
Code produit 15261859 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15261859 500 mL 10 pièces
15251859 250 mL 10 pièces
15241859 100 mL 10 pièces
15271859 1000 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15261859 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 241204605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    522.10€
    440.50€ / 10 pièces
    Économisez 81.60€
    15% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Les flacons d’évaporation conviennent particulièrement à l’évaporation de liquides ou de solvants.
Les flacons d’évaporation sont une variante des flacons ronds. Ils sont en forme de poire. Le joint rodé standard permet une connexion précise avec d’autres composants du joint rodé, par exemple un évaporateur rotatif. En raison de leur forme, les flacons d’évaporation disposent d’une grande surface uniforme pour liquides, ce qui les rend particulièrement adaptés à l’évaporation des solvants.
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
  • Forme de poire
Spécification
Description Autoclavables
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Évaporation de liquides ; chauffage ; convient aux bains chauffants et chauffe-ballons ; mélange de plusieurs composants ; flacon de l’évaporateur rotatif, convient pour tous les évaporateurs rotatifs standard ; concentration des solutions
Quantité 10/Bte
Volume (métrique) 500 mL
Diamètre (métrique) 101 mm