Description
La multitude d’étapes de travail différentes dans l’environnement du laboratoire exige une multitude de verreries universellement applicables. Ces dispositifs en verre ont généralement une forme très simple et se caractérisent par leur polyvalence. Les verres et bocaux d’exposition sont utilisés pour stocker des matériaux et sont souvent utilisés dans les expositions. Les objets exposés peuvent y être conservés et ensuite être vus sans qu’il soit nécessaire de les toucher.
- Position au-dessus du bocal d’échantillon
- Bouchon plus serré en raison d’un broyage précis
- Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 600 mL |
| À utiliser avec (application) | Exposition ; stockage et transport de matières solides |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Quantité | 10/Bte |
| Diamètre (métrique) | 81 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |