Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ Appareil d'extraction avec condenseur Dimroth
Description
- Avec des terrains standard
- Diamètre du joint du flacon : 29/32, diamètre du joint du condenseur : 34/35
- Les dimensions des joints et la capacité des extracteurs sont marquées de façon durable.
- Il se compose d'un extracteur, d'un condenseur Dimroth et d'un ballon à fond rond.
- Capacité du flacon : 100 mL, capacité d'extraction : 70 mL
Spécification
Spécification
| Type de produit | Appareil d’extraction de Soxhlet |
| Capacité (métrique) | 100 mL (flacon), 70 mL (extracteur) |
| Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
| Condensateur du joint conique standard | 34/35 |
| Flacon avec joint conique standard | 29/32 |