Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Têtes d’extracteur type Soxhlet
Artikelnummer. 10251741
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
70 mL
100 mL
150 mL
250 ml
500 mL
Packungsgröße:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacité (métrique) Packungsgröße
10251741 250 ml 1 pièce
10740612 100 mL 1 pièce
10700612 30 mL 1 pièce
10392951 150 mL 1 pièce
10662361 70 mL 1 pièce
10343051 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10251741 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 05395149
Expédition estimée: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Pour l’extraction de liquides avec des solvants légers spécifiques. Les têtes d’extracteur type Soxhlet Lenz Laborglasinstrumente™ sont fabriquées à partir d’une tubulure durable DURAN™.
  • Type DIN 12602 et Soxhlet
  • Avec cône NS 29/32
  • Disponible avec / sans robinet d’arrêt NS
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spezifikation
Type de produit Tête d'extraction
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre Duran
Certifications/Conformité DIN 12602
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.