Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Têtes d’extracteur type Soxhlet
Code produit 10740612
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
70 mL
100 mL
150 mL
250 ml
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10740612 100 mL 1 pièce
10251741 250 ml 1 pièce
10700612 30 mL 1 pièce
10392951 150 mL 1 pièce
10662361 70 mL 1 pièce
10343051 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10740612 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05395137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    80.53€ / 1 pièces
    Économisez 34.47€
    29% de réduction
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour l’extraction de liquides avec des solvants légers spécifiques. Les têtes d’extracteur type Soxhlet Lenz Laborglasinstrumente™ sont fabriquées à partir d’une tubulure durable DURAN™.
  • Type DIN 12602 et Soxhlet
  • Avec cône NS 29/32
  • Disponible avec / sans robinet d’arrêt NS
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Type de produit Tête d'extraction
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Verre Duran
Certifications/Conformité DIN 12602