Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Extracteurs Duran™
Code produit 11806194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
200 mL
250 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11806194 250 ml 1 pièce
10587321 1 000 ml 1 pièce
10615051 100 mL 1 pièce
10652361 200 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11806194 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05360049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00€
    263.92€ / 1 pièces
    Économisez 92.08€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
À utiliser avec (équipement) Condenseur Dimroth
Type de produit Extractor
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre Duran
Comprend Condenseur Dimroth
À utiliser avec (application) Pour l’extraction de solides avec des solvants
Diamètre du filetage GL 14