Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Extracteurs Duran™ avec condenseur Allihn
Code produit 10624012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10624012 100 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10624012 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05365037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    348.00€
    234.62€ / 1 pièces
    Économisez 113.38€
    32% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
À utiliser avec (équipement) Condenseur Allihn
Type de produit Extractor
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Verre Duran
Comprend Réfrigérant d’Allihn
À utiliser avec (application) Pour l’extraction de solides avec des solvants
Diamètre du filetage GL 14