Learn More
DWK Life Sciences Disque filtre DURAN™ Verre fritté, porosité 1, bord non rebrûlé
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
La poudre de verre présentant une distribution granulométrique spéciale produit un corps poreux, solide. Ces corps sont utilisés comme matériau filtrant sous forme de plaques et de bougies. Fabriqué en DURAN™ (verre borosilicaté 3.3). Ils sont parfaitement adaptés aux séparations avec des acides forts ou des alcalis, par exemple, et offrent ainsi des avantages par rapport à d’autres matériaux tels que le plastique ou le papier. Disponibles en 6 classes de porosité conformes à la norme ISO 4796 et à la norme ASTM EI-28-99. Adaptés à la filtration sous vide avec une différence de pression maximale résultante de 1 bar.
- Bord non fondu et centré, surfaces non traitées
- Des travaux réussis grâce à une porosité appropriée (la plus grande taille de pore doit être légèrement inférieure à la granulométrie des plus petites particules restant à séparer).
- Disponibles en 6 classes de porosité conformes à la norme ISO 4796 et à la norme ASTM EI-28-99.
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| À utiliser avec (application) | Adaptés à la filtration sous vide avec une différence de pression maximale résultante de 1 bar |
| Nb par paquet | 10/Bte |
| Diamètre (métrique) supérieur | 10 mm |