Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir de filtration DURAN™
Code produit 10241701 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
75 ml
125 ml
500 ml
1000 ml
4000 ml
Porosité:
1
2
3
4
5
Conditionnement:
1 pièce
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Porosité unitSize
10241701 75 ml 1 1 pièce
10517911 75 ml 2 1 pièce
10684931 75 ml 3 1 pièce
10778511 75 ml 4 1 pièce
10048060 125 ml 1 1 pièce
10568481 125 ml 3 1 pièce
10242131 125 ml 4 1 pièce
10508291 4000 ml 3 1 pièce
10706981 50 ml 1 1 pièce
10028000 50 ml 2 1 pièce
10747171 50 ml 3 1 pièce
10424461 50 ml 4 1 pièce
10304021 50 ml 5 1 pièce
10675311 75 ml 5 1 pièce
10303401 125 ml 2 1 pièce
10242181 125 ml 5 1 pièce
10403331 500 ml 1 -
10057940 500 ml 2 1 pièce
10313011 500 ml 3 1 pièce
10570202 500 ml 4 1 pièce
10494451 500 ml 5 1 pièce
10291931 4000 ml 1 -
10068090 4000 ml 2 1 pièce
10787931 1000 ml 4 1 pièce
10068030 1000 ml 1 1 pièce
10652941 1000 ml 2 1 pièce
10653131 1000 ml 3 1 pièce
10614481 4000 ml 4 1 pièce
10613711 1000 ml 5 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Code produit 10241701 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 258521106
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les entonnoirs de filtration sont des filtres utilisés pour la séparation solide-liquide par le vide.
L’une des méthodes de séparation les plus importantes dans un laboratoire est la filtration, utilisée pour séparer ou nettoyer différents milieux. Cette méthode de travail nécessite des filtres dont la taille et la porosité sont sélectionnées en fonction de l’application. Les entonnoirs Buechner sont des cylindres disposant d’un plateau perforé à larges pores intégré. Sans papier filtre supplémentaire, seule la filtration grossière est possible. Les entonnoirs Buechner peuvent également être utilisés pour la filtration sous vide. Le vide appliqué accélère la filtration.
  • Les entonnoirs de filtration s’adaptent au flacon de filtration via un joint en caoutchouc conique (GUKO)
  • En verre DURAN™ avec une bonne résistance aux chocs thermiques et aux produits chimiques.
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 56 mm
Capacité (métrique) 75 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Analyse inorganique qualitative et chimie préparative ; filtration fine ; filtration à pression réduite ; filtrage
Diamètre (métrique) du disque 45 mm
Porosité 1
Quantité 1 de chaque