Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir de filtration DURAN™, avec kit d’assemblage KECK™, forme Erlenmeyer
Code produit 10768321 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10768321 2 000 ml 1 pièce
12912831 100 ml -
12922831 250 ml 10 pièces
12932831 500 ml 10 pièces
12942831 1000 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10768321 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 212046351
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’entonnoir de filtration est un récipient à paroi épaisse, utilisé comme récipient collecteur pour le filtrat pendant la filtration.
L’une des techniques de séparation les plus importantes en environnement de laboratoire est la filtration, utilisée pour séparer ou nettoyer différents milieux. Cette technique nécessite des filtres, dont la taille et la porosité sont choisies en fonction de l’application. Les entonnoirs Buechner sont des cylindres dotés d’une plaque tamis à grands pores intégrée. Sans papier filtre supplémentaire, filtration grossière uniquement. Les entonnoirs Buechner peuvent également être utilisés en filtration sous vide. Le vide appliqué accélère la filtration.
  • Résistant au vide en raison de l’épaisseur importante de sa paroi
  • Ces entonnoirs de filtration répondent aux réglementations relatives aux équipements et aux règles de sécurité des produits
  • Impression blanche thermique très résistante
  • Forme Erlenmeyer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de la base 166 mm
Capacité (métrique) 2 000 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3), PBT, Polypropylène, VMQ, EPDM
À utiliser avec (application) Séparations par filtration sous vide ; filtration à pression réduite ; filtration sous vide ; travail sous vide sécurisé
Nb par paquet 1/boîte
Autoclavable Autoclavable
Taille du bouchon Raccord de 9 mm