Learn More
DWK Life Sciences Flacon DURAN™, Kjeldahl
Code produit 15231669 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15231669 1000 ml 10 pièces
11737981 750 ml 10 pièces
11717971 100 ml 10 pièces
11727971 250 ml 10 pièces
15221669 500 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15231669 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 212315409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    431.55€
    409.20€ / 10 pièces
    Économisez 22.35€
    5% de réduction
Expédition estimée: 23-12-2026
Pour la détermination de l’azote.
Les flacons Kjeldahl DURAN™ sont soumis à des contraintes chimiques et physiques extrêmes. Ainsi, l’épaisseur de la paroi ne devrait pas être trop épaisse pour éviter la surchauffe, ce qui peut entraîner une rupture en raison des contraintes restantes (permanentes), d’une part, ni trop mince en raison de l’élimination sensible du verre dans le milieu alcalin, d’autre part. Afin d’offrir à l’utilisateur le compromis le plus sûr possible tout en tenant compte des conditions technologiques, l’épaisseur de la paroi des flacons Kjeldahl DURAN™ dans le corps est de 1 à 2 mm.
  • Épaisseur de paroi adaptée à l’application (retrait du verre par milieu alcalin pris en compte)
Spécification
Diamètre (métrique) de la base 115 mm
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Pour la détermination de l’azote
Nb par paquet 10/boîte