Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacon à fond plat avec joint rodé conique
Code produit 10653501
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10653501 250 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10653501 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 03012949
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Pour la collecte, le mélange et la mesure de liquides et la culture de milieux. Les flacons à fond plat Lenz Laborglasinstrumente™ avec joint rodé conique sont fabriqués à partir de verre durable DURAN™.
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 4797
  • Avec étiquette de marquage
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Le joint rodé présente une précision de cône élevée et une excellente étanchéité
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4797
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
Joint conique standard Format de prise NS 29/32
Forme du fond Plat
Diamètre (métrique) externe 85 mm