Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacon à fond plat avec joint rodé conique
Code produit 10101521
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10101521 500 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10101521 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 03012458
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.00€
    312.50€ / 10 pièces
    Économisez 148.50€
    32% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Pour la collecte, le mélange et la mesure de liquides et la culture de milieux. Les flacons à fond plat Lenz Laborglasinstrumente™ avec joint rodé conique sont fabriqués à partir de verre durable DURAN™.
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 4797
  • Avec étiquette de marquage
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Le joint rodé présente une précision de cône élevée et une excellente étanchéité
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4797
Capacité (métrique) 500 mL
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
Joint conique standard Format de prise NS 24/29
Forme du fond Plat
Diamètre (métrique) externe 105 mm