Learn More
DWK Life Sciences Flacon à fond plat DURAN™, col étroit, avec rebord perlé
Code produit 11760744 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
10 000 ml
1 000 ml
250 ml
2 000 ml
3 000 ml
4 000 ml
500 ml
50 ml
5 000 ml
6 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11760744 500 ml -
11758001 50 ml 10 pièces
11728021 100 ml -
11750744 250 ml 10 pièces
11770744 1 000 ml 10 pièces
11780744 2 000 ml 10 pièces
10129920 3 000 ml 1 pièce
10363791 4 000 ml -
10139920 5 000 ml 1 pièce
10373791 6 000 ml 1 pièce
10603341 10 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11760744 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 217114405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.84€
    147.63€ / 10 pièces
    Économisez 37.21€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La base plate permet de régler les flacons sans anneau de support.
Les récipients abdominaux sont appelés des flacons dans le laboratoire. En plus des béchers, il existe d’autres récipients universellement applicables. Par exemple, ils sont utilisés pour la distillation ou pour le chauffage de liquides. Les flacons sont disponibles dans différentes conceptions : col étroit et large, avec ou sans joint rodé, en flacon à fond rond ou plat. Selon l’application, le flacon requis est sélectionné avec ses composants spécifiques.
  • La base plate permet de régler les flacons sans anneau de support
  • Céramique blanche thermique très résistante
Spécification
Diamètre (métrique) de la base 105 mm
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Chauffage ; volumes 20 000, 3 000 et 5 000 ml non DIN ISO
Nb par paquet 10/boîte