Learn More
DWK Life Sciences Flacon à fond plat DURAN™, col large, avec rebord perlé
Code produit 11790764 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11790764 250 ml 10 pièces
11770764 50 ml 10 pièces
11780764 100 ml 10 pièces
11700774 500 ml -
11710774 1 000 ml 10 pièces
11730774 2 000 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11790764 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 217313602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.30€
    104.20€ / 10 pièces
    Économisez 7.10€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 27-10-2026
La base plate permet de régler les flacons sans anneau de support.
Les récipients abdominaux sont appelés des flacons dans le laboratoire. En plus des béchers, il existe d’autres récipients universellement applicables. Par exemple, ils sont utilisés pour la distillation ou pour le chauffage de liquides. Les flacons sont disponibles dans différentes conceptions : col étroit et large, avec ou sans joint rodé, en flacon à fond rond ou plat. Selon l’application, le flacon requis est sélectionné avec ses composants spécifiques.
  • La base plate permet de régler les flacons sans anneau de support
  • Le col large facilite le remplissage et le nettoyage
  • Céramique blanche thermique très résistante
Spécification
Diamètre (métrique) de la base 85 mm
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Chauffage ; volume 2 000 ml non DIN EN ISO
Nb par paquet 10/boîte