Learn More
DWK Life Sciences Bécher à bride plate DURAN™, bride avec rainure
Code produit 10078100 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Type de produit:
DN 120
DN 150
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de produit Conditionnement
10078100 1000 ml DN 120 -
10068220 1000 ml DN 150 1 pièce
10212241 2000 ml DN 150 1 pièce
10281611 3000 ml DN 150 1 pièce
10180391 2000 ml DN 120 1 pièce
10673521 3000 ml DN 120 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10078100 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 243945409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.12€
    159.33€ / 1 pièces
    Économisez 14.79€
    8% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
La partie inférieure d’un bécher à bride plate a une forme de bécher et sert aux travaux préparatifs impliquant des substances solides et visqueuses. Un travail sous pression ou sous vide est possible.
Les récipients à bride plate sont des récipients à réaction à grand volume. Ils sont considérés comme une alternative aux flacons ronds et se composent d’une partie inférieure et d’un couvercle. Ces deux pièces sont maintenues ensemble au moyen d’une bague de serrage. Un joint ou une graisse de broyage empêchent les surfaces de broyage de s’incliner. Le récipient à bride plate peut être combiné avec d’autres composants (par exemple, entonnoirs compte-gouttes, arbres d’agitation, etc.) à l’aide de plusieurs joints rodés standard dans le couvercle. Le récipient à bride plate convient parfaitement aux travaux préparatifs tels que les réactions générales, les distillations, l’évaporation et le séchage de substances solides et visqueuses. En raison de sa paroi, le récipient à bride plate convient à un fonctionnement sûr sous pression et sous vide.
  • Bride avec rainure : Une bague d’étanchéité (joint torique) peut être insérée dans la rainure, permettant au récipient d’être fermement fermé
  • Résistant à la pression et au vide grâce à sa géométrie et à l’épaisseur solide de sa paroi
  • Peut-être utilisé jusqu’au vide maximum techniquement possible et assure donc une sécurité maximale pour l’utilisateur (respecter les consignes de sécurité)
  • Impression blanche thermique très résistante
Specifications
Description Pression max 0,5 bar
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Convient aux appareils à filtre de type Witt ; fonctionnement sûr sous pression ou sous vide ; chauffer les béchers à bride plate uniquement dans les bains-marie et bains d’huile. À la température d’utilisation maximale de 250°C et à la pression de fonctionnement maximale, la différence de température dans la paroi en verre des récipients de réaction à bride plate ne doit pas dépasser 30°C
Nb par paquet 1/boîte
Type de produit DN 120
Plage de températures (métrique) 250°C