Learn More
DWK Life Sciences Bride plate DURAN™, rodée
Code produit 15261639 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la base:
70 mm
106 mm
130 mm
155 mm
215 mm
Comprend:
Avec rainure
Sans rainure
Conditionnement:
2 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de la base Comprend Conditionnement
15261639 215 mm Sans rainure 2 pièces
11712909 70 mm Avec rainure -
11722909 130 mm Avec rainure 2 pièces
11732909 130 mm Sans rainure -
11860680 106 mm Sans rainure -
15211639 106 mm Avec rainure 2 pièces
15231639 215 mm Avec rainure 2 pièces
15251639 155 mm Sans rainure 2 pièces
15241639 70 mm Sans rainure 2 pièces
15221639 155 mm Avec rainure 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15261639 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 210356103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    399.00€
    339.38€ / 2 pièces
    Économisez 59.62€
    14% de réduction
Expédition estimée: 24-12-2026
En tant que récipient de réaction dans les traitements
Les brides plates DURAN™ avec et sans rainures sont adaptées pour un traitement ultérieur dans des récipients de réaction résistants à la pression, par exemple. Pour consulter la résistance de pression, consultez nos notes dans l’annexe technique du catalogue des produits en verre de laboratoire. Pour tout article en verre qui change de la forme originale compte tenu d’un traitement ultérieur, les données d’exploitation autorisées doivent être déterminées d’après les règles et réglementations techniques.
  • Terre
  • Composant pour un traitement ultérieur dans les récipients de réaction
  • En raison de la géométrie et de l’épaisseur massive de la paroi, les réservoirs conviennent aux dispositifs dans des applications sous pression et sous vide.
  • Articles en verre pour traitement complémentaire
Spécification
Diamètre (métrique) de la base 215 mm
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Pour le traitement en tant que récipient de réaction
Comprend Sans rainure
Nb par paquet 2/boîte