Learn More
DWK Life Sciences Couvercle à bride plate DURAN™, 4 cols rodés standard, avec cols latéraux : 2 x NS 19/26 incliné, 1 x NS 14/23 incliné, col central : NS 29/32
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les récipients à bride plate sont des récipients à réaction à grand volume. Ils sont considérés comme une alternative aux flacons ronds et se composent d’une partie inférieure et d’un couvercle. Ces deux pièces sont maintenues ensemble au moyen d’une bague de serrage. Un joint ou une graisse de broyage empêchent les surfaces de broyage de s’incliner. Le récipient à bride plate peut être combiné avec d’autres composants (par exemple, entonnoirs compte-gouttes, arbres d’agitation, etc.) à l’aide de plusieurs joints rodés standard dans le couvercle. Le récipient à bride plate convient parfaitement aux travaux préparatifs tels que les réactions générales, les distillations, l’évaporation et le séchage de substances solides et visqueuses. En raison de sa paroi, le récipient à bride plate convient à un fonctionnement sûr sous pression et sous vide.
- Avec un col médian : 29/32 et trois cols latéraux (rodés standard) : 2 x 19/26 incliné ; 1 x 14/23 incliné
- Résistant à la pression et au vide en raison de l’épaisseur et de la géométrie des parois
- Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
Spécification
Spécification
| Description | Pression maximale de 2 bar |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| À utiliser avec (application) | Procédés chimiquement et thermiquement exigeants ; fonctionnement sûr sous pression ou sous vide ; à la température d’utilisation maximale de 250°C et à la pression de fonctionnement maximale, la différence de température dans la paroi en verre des récipients de réaction à bride plate ne doit pas dépasser 30°C |
| Type de goulot | 2 x RIN 19/26 diagonaux; 1 x RIN 14/23 diagonal |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Raccord manchonné | NS 29/32 |
| Plage de températures (métrique) | 250°C |
| Autoclavable | Autoclavable |