Learn More
DWK Life Sciences Couvercle à bride plate DURAN™, 4 cols rodés standard, avec cols latéraux (rodés standard) : 3 x 29/32 coudé, centre (masse standard) : 29/32
Code produit 10190151 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
DN 100
DN 150
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
10190151 DN 150 1 pièce
10088240 DN 100 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10190151 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 243925801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.00€
    344.99€ / 1 pièces
    Économisez 62.01€
    15% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Le couvercle d’un récipient de ventilateur de plan convient à la fermeture mais aussi à une combinaison avec d’autres composants de joints rodés (par exemple, entonnoir compte-gouttes, arbres d’agitation, etc.) en raison des joints rodés standard.
Les récipients à bride plate sont des récipients à réaction à grand volume. Ils sont considérés comme une alternative aux flacons ronds et se composent d’une partie inférieure et d’un couvercle. Ces deux pièces sont maintenues ensemble au moyen d’une bague de serrage. Un joint ou une graisse de broyage empêchent les surfaces de broyage de s’incliner. Le récipient à bride plate peut être combiné avec d’autres composants (par exemple, entonnoirs compte-gouttes, arbres d’agitation, etc.) à l’aide de plusieurs joints rodés standard dans le couvercle. Le récipient à bride plate convient parfaitement aux travaux préparatifs tels que les réactions générales, les distillations, l’évaporation et le séchage de substances solides et visqueuses. En raison de sa paroi, le récipient à bride plate convient à un fonctionnement sûr sous pression et sous vide.
  • Avec un col médian : 29/32 et trois cols latéraux (rodés standard) : 3 x 29/32 parallèle
  • Résistant à la pression et au vide en raison de l’épaisseur et de la géométrie des parois
  • Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
Spécification
Description DN 150
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Procédés chimiquement et thermiquement exigeants ; fonctionnement sûr sous pression ou sous vide
Type de goulot 3 x RIN 29/32 diagonaux
Nb par paquet 1/boîte
Raccord manchonné NS 29/32