Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Couvercles à bride plate Duran™
Code produit 11572334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
95mm
125mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) unitSize
11572334 95mm 1 pièce
11592334 125mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11572334 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 06100204
Spécification
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
À utiliser avec (équipement) Récipients de réaction
Hauteur (métrique) 95mm
Nb par paquet 1
Type de produit Flat Flange Lid
Type de bouchon Couvercle à bride