Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Couvercles à bride plate Duran™ à trois cols latéraux inclinés et un col latéral vertical
Code produit 10626433
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
95mm
125mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) unitSize
10626433 95mm 1 pièce
10403455 125mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10626433 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 06105244
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.45€
    255.50€ / 1 pièces
    Économisez 139.95€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-08-2026
Spécification
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
À utiliser avec (équipement) Récipients de réaction
Hauteur (métrique) 95mm
Nb par paquet 1
Type de produit Couvercle à bride plate
Type de bouchon Couvercle à bride