Learn More
DWK Life Sciences Récipient de réaction à bride plate DURAN™, bride avec rainure
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les récipients à bride plate sont des récipients à réaction à grand volume. Ils sont considérés comme une alternative aux flacons ronds et se composent d’une partie inférieure et d’un couvercle. Ces deux pièces sont maintenues ensemble au moyen d’une bague de serrage. Un joint ou une graisse de broyage empêchent les surfaces de broyage de s’incliner. Le récipient à bride plate peut être combiné avec d’autres composants (par exemple, entonnoirs compte-gouttes, arbres d’agitation, etc.) à l’aide de plusieurs joints rodés standard dans le couvercle. Le récipient à bride plate convient parfaitement aux travaux préparatifs tels que les réactions générales, les distillations, l’évaporation et le séchage de substances solides et visqueuses. En raison de sa paroi, le récipient à bride plate convient à un fonctionnement sûr sous pression et sous vide.
- Bride avec rainure : Une bague d’étanchéité (joint torique) peut être insérée dans la rainure, permettant au récipient d’être fermement fermé
- Résistant à la pression et au vide grâce à sa géométrie et à l’épaisseur solide de sa paroi
- Peut-être utilisé jusqu’au vide maximum techniquement possible et assure donc une sécurité maximale pour l’utilisateur (respecter les consignes de sécurité)
- Impression blanche thermique très résistante
- Les récipients d’une capacité maximale de 1000 ml comprise sont cylindriques de bout en bout ; les récipients plus grands ont une forme à fond rond
Specifications
Specifications
| Description | Pression max 2,5 bar |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| À utiliser avec (application) | Procédés chimiquement et thermiquement exigeants ; fonctionnement sûr sous pression ou sous vide ; récipients de forme cylindrique type flacon à partir de 2 000 ml |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Type de produit | DN 60 |
| Forme | Cylindrique |
| Autoclavable | Autoclavable |