Learn More
DWK Life Sciences Récipient de réaction à bride plate DURAN™, bride avec rainure
Code produit 10737951 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10000 mL
1000 ml
100 ml
2000 ml
250 ml
4000 ml
500 ml
6000 ml
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10737951 1000 ml 1 pièce
10444861 500 ml 1 pièce
10211861 100 ml 1 pièce
10383931 2000 ml 1 pièce
10212191 4000 ml 1 pièce
10434861 250 ml -
10778331 6000 ml 1 pièce
10140011 10000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10737951 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 243905405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.00€
    187.67€ / 1 pièces
    Économisez 20.33€
    9% de réduction
En stock
Les récipients à bride plate conviennent aux travaux préparatifs impliquant des substances solides et visqueuses. Un travail sous pression ou sous vide est possible.
Les récipients à bride plate sont des récipients à réaction à grand volume. Ils sont considérés comme une alternative aux flacons ronds et se composent d’une partie inférieure et d’un couvercle. Ces deux pièces sont maintenues ensemble au moyen d’une bague de serrage. Un joint ou une graisse de broyage empêchent les surfaces de broyage de s’incliner. Le récipient à bride plate peut être combiné avec d’autres composants (par exemple, entonnoirs compte-gouttes, arbres d’agitation, etc.) à l’aide de plusieurs joints rodés standard dans le couvercle. Le récipient à bride plate convient parfaitement aux travaux préparatifs tels que les réactions générales, les distillations, l’évaporation et le séchage de substances solides et visqueuses. En raison de sa paroi, le récipient à bride plate convient à un fonctionnement sûr sous pression et sous vide.
  • Bride avec rainure : Une bague d’étanchéité (joint torique) peut être insérée dans la rainure, permettant au récipient d’être fermement fermé
  • Résistant à la pression et au vide grâce à sa géométrie et à l’épaisseur solide de sa paroi
  • Peut-être utilisé jusqu’au vide maximum techniquement possible et assure donc une sécurité maximale pour l’utilisateur (respecter les consignes de sécurité)
  • Impression blanche thermique très résistante
  • Les récipients d’une capacité maximale de 1000 ml comprise sont cylindriques de bout en bout ; les récipients plus grands ont une forme à fond rond
Spécification
Description Pression max 1,5 bar
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Procédés chimiquement et thermiquement exigeants ; fonctionnement sûr sous pression ou sous vide ; récipients de forme cylindrique type flacon à partir de 2 000 ml
Nb par paquet 1/boîte
Type de produit DN 100
Forme Cylindrique
Autoclavable Autoclavable
Volume (métrique) de travail Volume (Brim) 1395 ml