Learn More
DWK Life Sciences Flacons à fond rond et bride plate DURAN™, bride avec rainure, pour les utilisations sous vide
Code produit 10642771 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10000 mL
20000 mL
2000 ml
4000 ml
6000 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10642771 2000 ml 1 pièce
10008180 4000 ml 1 pièce
10425221 10000 mL 1 pièce
12779656 6000 ml 1 pièce
10474871 20000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10642771 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 243956303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00€
    209.49€ / 1 pièces
    Économisez 46.51€
    18% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
La partie inférieure d’un flacon à fond rond à bride plate présente un fond rond et sert aux travaux préparatifs impliquant des substances solides et visqueuses. Un travail sous pression ou sous vide est possible.
Les récipients à bride plate sont des récipients à réaction à grand volume. Ils sont considérés comme une alternative aux flacons ronds et se composent d’une partie inférieure et d’un couvercle. Ces deux pièces sont maintenues ensemble au moyen d’une bague de serrage. Un joint ou une graisse de broyage empêchent les surfaces de broyage de s’incliner. Le récipient à bride plate peut être combiné avec d’autres composants (par exemple, entonnoirs compte-gouttes, arbres d’agitation, etc.) à l’aide de plusieurs joints rodés standard dans le couvercle. Le récipient à bride plate convient parfaitement aux travaux préparatifs tels que les réactions générales, les distillations, l’évaporation et le séchage de substances solides et visqueuses. En raison de sa paroi, le récipient à bride plate convient à un fonctionnement sûr sous pression et sous vide.
  • Bride avec rainure : Une bague d’étanchéité (joint torique) peut être insérée dans la rainure, permettant au récipient d’être fermement fermé
  • Résistant à la pression et au vide grâce à sa géométrie et à l’épaisseur solide de sa paroi
  • Peut-être utilisé jusqu’au vide maximum techniquement possible et assure donc une sécurité maximale pour l’utilisateur (respecter les consignes de sécurité)
  • Impression blanche thermique très résistante
Spezifikation
Description Pression maximale de 1 bar
Capacité (métrique) 2000 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Procédés chimiquement et thermiquement exigeants ; fonctionnement sûr sous pression ou sous vide ; à la température d’utilisation maximale de 250°C et à la pression de fonctionnement maximale, la différence de température dans la paroi en verre des récipients de réaction à bride plate ne doit pas dépasser 30°C
Nb par paquet 1/boîte
Type de produit DN 100
Plage de températures (métrique) 250°C
Autoclavable Autoclavable
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.