Learn More
DWK Life Sciences Flacons à fond rond et bride plate DURAN™, bride avec rainure, pour les utilisations sous vide
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les récipients à bride plate sont des récipients à réaction à grand volume. Ils sont considérés comme une alternative aux flacons ronds et se composent d’une partie inférieure et d’un couvercle. Ces deux pièces sont maintenues ensemble au moyen d’une bague de serrage. Un joint ou une graisse de broyage empêchent les surfaces de broyage de s’incliner. Le récipient à bride plate peut être combiné avec d’autres composants (par exemple, entonnoirs compte-gouttes, arbres d’agitation, etc.) à l’aide de plusieurs joints rodés standard dans le couvercle. Le récipient à bride plate convient parfaitement aux travaux préparatifs tels que les réactions générales, les distillations, l’évaporation et le séchage de substances solides et visqueuses. En raison de sa paroi, le récipient à bride plate convient à un fonctionnement sûr sous pression et sous vide.
- Bride avec rainure : Une bague d’étanchéité (joint torique) peut être insérée dans la rainure, permettant au récipient d’être fermement fermé
- Résistant à la pression et au vide grâce à sa géométrie et à l’épaisseur solide de sa paroi
- Peut-être utilisé jusqu’au vide maximum techniquement possible et assure donc une sécurité maximale pour l’utilisateur (respecter les consignes de sécurité)
- Impression blanche thermique très résistante
Specifications
Specifications
| Description | Pression maximale de 1 bar |
| Capacité (métrique) | 6000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| À utiliser avec (application) | Procédés chimiquement et thermiquement exigeants ; fonctionnement sûr sous pression ou sous vide ; à la température d’utilisation maximale de 250°C et à la pression de fonctionnement maximale, la différence de température dans la paroi en verre des récipients de réaction à bride plate ne doit pas dépasser 30°C |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Type de produit | DN 100 |
| Plage de températures (métrique) | 250°C |
| Autoclavable | Autoclavable |