Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir DURAN™ à tige courte
Code produit 11772352 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
35 mm
45 mm
55 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Conditionnement
11772352 55 mm 10 pièces
11782352 80 mm 10 pièces
11792352 100 mm 10 pièces
11702362 150 mm 10 pièces
10455651 200 mm 1 pièce
10323721 300 mm 1 pièce
11736153 45 mm 10 pièces
11746153 70 mm 10 pièces
13197164 35 mm 10 pièces
11756153 120 mm 10 pièces
10758551 180 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11772352 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 213513304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.11€
    200.70€ / 10 pièces
    Économisez 104.41€
    34% de réduction
En stock
Un entonnoir permet de filtrer et de transférer proprement les liquides.
Le transfert de liquides et de solides est une technique de travail courante. Pour cette tâche, on utilise un entonnoir qui, grâce à sa forme, peut accueillir une quantité relativement importante de liquide ou de solides et la transférer via un étranglement dans un récipient dont l’ouverture est plus petite. Les entonnoirs existent en différentes tailles et conceptions, à sélectionner en fonction de leur utilisation.
  • Avec tige courte
  • Grâce à sa forme, il convient à la filtration liquide-solide avec papier filtre
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 55 mm
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Décantation et filtration des liquides ; l’écoulement des substances est évité ; filtrage
Quantité 10/boîte