Learn More
DWK Life Sciences Tube de distribution de gaz DURAN™
Code produit 15212059 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0
1
2
Diamètre (métrique) extérieur:
9 mm
11 mm
Conditionnement:
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Diamètre (métrique) extérieur unitSize
15212059 0 9 mm 5 pièces
15222059 1 9 mm 5 pièces
15232059 2 9 mm 5 pièces
15242059 1 11 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15212059 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 258561007
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 28-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le gaz est introduit dans un liquide pour être nettoyé via le tube de distribution de gaz. La plaque filtrante en verre fondu produit autant de petites bulles de gaz que possible, ce qui donne une grande surface de contact avec le liquide.
Pour la filtration et le nettoyage des gaz, des flacons laveurs de gaz sont nécessaires. Ceux-ci sont composés d’un tube de distribution de gaz, d’un flacon adapté et d’une ouverture de sortie de gaz. Dans cette configuration de test, le gaz est forcé de s’écouler dans un liquide avant d’être libéré. Le tuyau de distribution de gaz est immergé dans le liquide à cette fin, le gaz y interfère et ses impuretés sont liées dans le liquide. Le gaz est nettoyé ou lavé, pour ainsi dire. Un disque filtrant situé dans le tube de distribution de gaz crée des bulles d’air aussi petites que possible qui forment ainsi une zone de contact aussi grande que possible.
  • Le flux de gaz introduit est divisé en petites bulles au moyen d’un tube de distribution en verre intégré
  • Surface de contact plus grande en raison des petites bulles du flux de gaz
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type Bol du filtre monté au centre
Porosité 0
Diamètre (métrique) extérieur 9 mm
À utiliser avec (application) Réactions entre gaz et liquides ; purification des mélanges gazeux ; filtrage ; version avec cuvette filtrante latérale ou centrale disponible
Quantité 5/boîte