Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tube d’échantillonnage de gaz Duran™
Code produit 10737181
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 mL
350 mL
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10737181 1 000 ml 1 pièce
10221851 150 mL 1 pièce
10057970 500 mL 1 pièce
10796981 350 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10737181 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05680170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00€
    131.06€ / 1 pièces
    Économisez 34.94€
    21% de réduction
Expédition estimée: 21-08-2026
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
Matériau Verre Duran
Type Tube d’échantillonnage de gaz
Comprend Buse à filetage GL14 et septa
Certifications/Conformité DIN 12473-1
Quantité 1/boîte