Learn More
DWK Life Sciences Flacon laveur de gaz DURAN™, flacon uniquement
Code produit 10160391 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10160391 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10160391 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 257520107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00€
    180.88€ / 1 pièces
    Économisez 62.12€
    25% de réduction
En stock
Les flacons de lavage des gaz sont utilisés pour le nettoyage des gaz en raison d’un écoulement dans un liquide approprié.
Pour la filtration et le nettoyage des gaz, des flacons laveurs de gaz sont nécessaires. Ceux-ci sont composés d’un tube de distribution de gaz, d’un flacon adapté et d’une ouverture de sortie de gaz. Dans cette configuration de test, le gaz est forcé de s’écouler dans un liquide avant d’être libéré. Le tuyau de distribution de gaz est immergé dans le liquide à cette fin, le gaz y interfère et ses impuretés sont liées dans le liquide. Le gaz est nettoyé ou lavé, pour ainsi dire. Un disque filtrant situé dans le tube de distribution de gaz crée des bulles d’air aussi petites que possible qui forment ainsi une zone de contact aussi grande que possible.
  • Tête avec disque filtrant
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type Pièces détachées
Porosité 1
Diamètre (métrique) Tube interne 10 mm
À utiliser avec (application) Nettoyage (lavage) de gaz avec solvants ; purification de mélanges gazeux ; le joint rodé standard empêche le gaz de s’échapper au point du joint ; filtrage
Quantité 1/boîte