Learn More
DWK Life Sciences Ensemble d’égalisation de la pression DURAN™ GL 18
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
- Kit d’égalisation de pression pour le GLS système de connexion à bouchon à vis à quatre ports de 80 (GL 18 filetages)
- Permet l’égalisation de la pression stérile via un filtre à membrane
- Permet le transfert sûr de milieux liquides dans un système fermé et stérile, réduisant ainsi l’évaporation
- Compatible avec cinq diamètres de tuyau : 3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm et 12,0 mm
- Les ports inutilisés peuvent être équipés d’un bouchon obturateur GL 18
- Raccord central NS 29/32 de mise à terre pour fermeture hermétique
- Système modulaire flexible construit à partir de PP et PTFE
- Compatible avec les GLS 80 fils pour une utilisation polyvalente avec DURAN des flacons de laboratoire et de support
Spezifikation
Spezifikation
| Couleur | Rouge |
| Description | Bouchon d’égalisation de la pression pour 4 ports, GL 18 |
| À utiliser avec (application) | Transfert de liquide ; alimentation de liquide dans les bioréacteurs ; fourniture de réactifs aux instruments ; photo-Bioréacteur |
| Matériau | Polypropylène, PTFE |
| Quantité | 1 de chaque |
| Stérilité | Non stérile |
| Filetage (métrique) | 16 mm |
| Finition de col | 16 mm |
| Diamètre (métrique) | 87 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?