Learn More
DWK Life Sciences™ Système de transport de bouteilles pour DURAN™ Flacons de laboratoire GL-45
Code produit 15856931 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Flacon (10 l)
Flacon (2 l)
Flacon (20 l)
Flacon (5 l)
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Violet
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Couleur unitSize
15856931 Flacon (2 l) Rouge 1 pièce
15816931 Flacon (2 l) Jaune 1 pièce
15866931 Flacon (2 l) Violet 1 pièce
15876931 Flacon (2 l) Bleu 1 pièce
15826931 Flacon (5 l) Jaune 1 pièce
15836931 Flacon (10 l) Jaune 1 pièce
15846931 Flacon (20 l) Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15856931 Fournisseur DWK Life Sciences™ Code fournisseur 292816305
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour un transport et un versement faciles et en toute sécurité des flacons en verre de laboratoire GL 45.
Le nouveau système modulaire de transport de bouteilles convient aux bouteilles de laboratoire standard dotées d'un col GL 45 et est compatible avec quatre tailles de bouteilles : 2, 5, 10 et 20 litres. Il est conçu de façon ergonomique et offre à l’utilisateur des avantages en matière de santé et de sécurité et permet un transport facile et en toute sécurité des flacons dans le laboratoire ou sur le site de production. Il rend le versement de liquides à partir de grands flacons plus confortable et plus sûr. Tous les matériaux sont entièrement autoclavables. Le collier ne peut être retiré qu'en le coupant. – La fixation est donc 100 % sécurisée lors de son utilisation.
  • La conception ergonomique offre des avantages en matière de santé et de sécurité et permet de transporter facilement et en toute sécurité les flacons
  • Il rend le versement de liquides à partir de grands flacons plus confortable et plus sûr
  • Le col n’est amovible qu’en le découpant, ce qui rend l’utilisation de l’accessoire 100 % sécurisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Rouge
Capacité Flacon (2 l)
Matériau Caoutchouc de silicone, Polypropylène, Nylon, Caoutchouc synthétique
À utiliser avec (application) Transport en toute sécurité des flacons de laboratoire et de leur contenu ; décantation des liquides
Quantité 1 de chaque
Dimensions GL 45
Diamètre (métrique) externe 136 mm