Learn More
DWK Life Sciences Support à bouchon à vis DURAN™GL 45 pour sondes de température pour autoclave, GL 45
Code produit 15478220 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL 45
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Filetage (métrique) Conditionnement
15478220 GL 45 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15478220 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 299912801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.78€
    128.51€ / 1 pièces
    Économisez 14.27€
    9% de réduction
En stock
Support à bouchon à vis GL45 pour sondes de température pour autoclave.
Le support de sonde de température DURAN™ GL 45 est constitué d’un support en acier inoxydable qui est monté en permanence dans un bouchon en PP bleu GL 45 DURAN™. Le support accepte les sondes de mesure de la température métallique de 6,0 mm couramment utilisées dans les autoclaves et les stérilisateurs de laboratoire. De nombreux clients DURAN™ utilisent un autoclave pour stériliser le contenu liquide des flacons de laboratoire GL45 d’origine DURAN™. Les autoclaves utilisent une sonde de mesure de la température en métal pour s’assurer que la température de stérilisation correcte a été atteinte. Il est important que la pointe de mesure de la sonde soit maintenue dans la bonne position pendant la stérilisation. Lors de la stérilisation des récipients de liquides, il peut s’avérer difficile de maintenir la sonde de température au centre du récipient et à la profondeur souhaitée pendant l’intégralité du cycle de stérilisation. Le support de sonde de température DURAN™ GL 45 offre une solution simple et facile à utiliser.
  • Ferrule réglable adaptée aux sondes de 6,0 mm de diamètre
  • La profondeur de la sonde peut être ajustée à la taille du flacon
  • Utilisable avec les flacons de laboratoire DURAN™ GL 45 d’origine (1000 ml ou moins)
Spécification
À utiliser avec (application) Cycles de stérilisation / autoclave de routine ; tests de pénétration de la chaleur dans la chambre chargée pendant la qualification de performance (PQ) ; tests de performance après entretien ou réparation de l’autoclave
Matériau Acier inoxydable (316L), PTFE, Polypropylène
Quantité 1 de chaque
Filetage (métrique) GL 45
Finition de col 99 mm
Diamètre (métrique) 54 mm