Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condenseur à serpentin en verre Duran™
Code produit 10732342
Change view
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Longueur (métrique) l’enveloppe:
160 mm
250 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Longueur (métrique) l’enveloppe unitSize
10732342 NS 29/32 400 mm 1 pièce
10395781 NS 14/23 160 mm 1 pièce
10204391 NS 24/29 250 mm 1 pièce
10003922 NS 29/32 160 mm 1 pièce
10695031 NS 29/32 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10732342 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05250404
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Condenseurs à serpentin en verre Duran™ en tubes DURAN™ .
  • Verre Duran™
Spécification
Certifications/Conformité DIN 12593 et en plus de la norme DIN
Description Surface de refroidissement : 650 cm2
À utiliser avec (application) Pour la condensation des vapeurs
Longueur (métrique) l’enveloppe 400 mm
Quantité 1 de chaque
Numéro du joint conique standard NS 29/32
Matériau Verre Duran
Type Condenseur à serpentin