Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Têtes de colonne en verre Duran
Code produit 10356071
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
55mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10356071 55mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10356071 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05170144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00€
    898.16€ / 1 pièces
    Économisez 316.84€
    26% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Spécification
Comprend Avec robinet d’arrêt
Longueur (métrique) 55mm
Type En-tête de colonne
Matériau Verre Duran
Quantité 1 de chaque