Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Colonnes en verre Duran de type Hempel
Code produit 10539751
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
200mm
300mm
500mm
Comprend:
Douille et cône NS
Douille et cône NS, enveloppe en verre amovible
Veste sous vide fixe
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Comprend Conditionnement
10539751 300mm Veste sous vide fixe 1 pièce
10722342 200mm Douille et cône NS 1 pièce
10050511 300mm Douille et cône NS, enveloppe en verre amovible 1 pièce
10057570 500mm Douille et cône NS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10539751 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05119304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.00€
    191.55€ / 1 pièces
    Économisez 128.45€
    40% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Spécification
Comprend Veste sous vide fixe
Longueur (métrique) 300mm
Type Colonnes de type Hempel
Matériau Verre Duran
Quantité 1 de chaque