Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Colonnes en verre Duran de type Hempel
Product Code. 10722342
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
200mm
300mm
500mm
Comprend:
Douille et cône NS
Douille et cône NS, enveloppe en verre amovible
Veste sous vide fixe
Unit Size:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longueur (métrique) Comprend Unit Size
10722342 200mm Douille et cône NS 1 pièce
10539751 300mm Veste sous vide fixe 1 pièce
10050511 300mm Douille et cône NS, enveloppe en verre amovible 1 pièce
10057570 500mm Douille et cône NS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10722342 Supplier Lenz Laborglasinstrumente™ Supplier No. 05115201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.00€
    30.36€ / 1 pièces
    Économisez 14.64€
    32% de réduction
Expédition estimée: 13-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Comprend Douille et cône NS
Longueur (métrique) 200mm
Type Colonnes de type Hempel
Matériau Verre Duran
Quantité 1 de chaque
Product Title
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.