Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Colonnes en verre Duran de type Vigreux
Code produit 10747141
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Longueur (métrique):
200 mm
300mm
600mm
Comprend:
Avec chemise en verre amovible
Prise NS et cône NS
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Joint conique standard Longueur (métrique) Comprend Conditionnement
10747141 NS 14/23 300mm Prise NS et cône NS 1 pièce
10346261 NS 14/23 300mm Avec chemise en verre amovible 1 pièce
10396161 NS 24/29 300mm Prise NS et cône NS 1 pièce
10181421 NS 14/23 200 mm Prise NS et cône NS 1 pièce
10234101 NS 29/32 300mm Prise NS et cône NS 1 pièce
10355641 NS 29/32 300mm Avec chemise en verre amovible 1 pièce
10632282 NS 29/32 600mm Avec chemise en verre amovible 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10747141 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05130301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.00€
    62.89€ / 1 pièces
    Économisez 24.11€
    27% de réduction
Expédition estimée: 07-01-2027
Spécification
Comprend Prise NS et cône NS
Longueur (métrique) 300mm
Type Colonnes de type Vigreux
Matériau Verre Duran
Quantité 1 de chaque
Joint conique standard NS 14/23