Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condenseurs Dimroth en verre Duran™
Code produit 10642282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
19/26
29/32
Longueur (métrique) l’enveloppe:
160 mm
250 mm
250 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Longueur (métrique) l’enveloppe Conditionnement
10642282 19/26 160 mm 1 pièce
10642472 19/26 250 mm 1 pièce
11866194 29/32 250 mm 1 pièce
10017810 29/32 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10642282 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05240202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    81.64€ / 1 pièces
    Économisez 56.36€
    40% de réduction
Expédition estimée: 17-12-2026
Spécification
Certifications/Conformité Conforme à la norme DIN 12591 en plus de la norme DIN
Description Surface de refroidissement : 140 cm2
À utiliser avec (application) Pour la condensation des vapeurs
Longueur (métrique) l’enveloppe 160 mm
Quantité 1/boîte
Numéro du joint conique standard 19/26
Matériau Verre Duran
Type Condenseur Dimroth