Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condenseurs Dimroth en verre Duran™
Code produit 11866194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
19/26
29/32
Longueur (métrique) l’enveloppe:
160 mm
250 mm
250 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Longueur (métrique) l’enveloppe Conditionnement
11866194 29/32 250 mm 1 pièce
10642282 19/26 160 mm 1 pièce
10642472 19/26 250 mm 1 pièce
10017810 29/32 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11866194 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05240304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00€
    102.32€ / 1 pièces
    Économisez 169.68€
    62% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Spécification
Certifications/Conformité DIN 12591 en complément de la norme DIN
Description Surface de refroidissement : 440 cm²
À utiliser avec (application) Pour la condensation des vapeurs
Longueur (métrique) l’enveloppe 250 mm
Quantité 1/boîte
Numéro du joint conique standard 29/32
Matériau Verre Duran
Type Condenseur Dimroth