Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condenseurs Dimroth en verre Duran™ pour extracteurs
Code produit 10710622
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
29/32
45/40
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Conditionnement
10710622 29/32 1 pièce
10189510 45/40 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10710622 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05246004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    101.67€ / 1 pièces
    Économisez 29.33€
    22% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Spécification
Description Surface de refroidissement : 140 cm2
À utiliser avec (application) Pour la condensation des vapeurs
Quantité 1/boîte
Numéro du joint conique standard 29/32
Matériau Verre Duran
Type Condenseur Dimroth