Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condenseur Dimroth en verre Duran™ GL 14 avec deux filetages
Code produit 10394992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10394992 1/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10394992 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05246016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00€
    97.22€ / 1 pièces
    Économisez 67.78€
    41% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Spécification
Description Surface de refroidissement : 370cm2
À utiliser avec (application) Pour extracteurs de vapeurs de condensation
Quantité 1/boîte
Numéro du joint conique standard 45/40
Matériau Verre Duran
Type Condenseur Dimroth